Print…
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 136 EUR
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de ebulição: 120 °C/0,4mmHg
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075226
Número CAS: 21543-49-7