Print…
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
OR11305-1G OR11305-25G OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11305-1G APOSOR11305-25G APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 231.0864 g/mol
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321368
Número CAS: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8 II