Print…
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 37.7 EUR
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 290…291 °C
Ponto de Fusão: 33…41 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008739
Número CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3