Print…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 24.8 EUR
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 218…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006090
Número CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9