Print…
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11288-1G OR11288-25G OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11288-1G APOSOR11288-25G APOSOR11288-5G
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664326
Número CAS: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III