Print…
3'-Hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 37.7 EUR
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacetophenone
3'-Hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 95…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002298
Número CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0