Print…
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-25GEA 78.3 EUR
APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀O₆
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017591
Número CAS: 35354-29-1