Print…
2,6-Xilidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 0 EUR
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xilidina
2,6-Xilidina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 214 °C/739mmHg
Ponto de Fusão: 44540 °C
Densidade: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007747
Número CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II