Print…
6-Benzilaminopurina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 50.9 EUR
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
6-Benzilaminopurina
6-Benzilaminopurina
Fórmula: C₁₂H₁₁N₅
Ponto de Fusão: 229…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005572
Número CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5