Print…
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11252-1G OR11252-5G OR11252-10G
APOSOR11252-1GEA 26.1 EUR
APOSOR11252-1G APOSOR11252-5G APOSOR11252-10G
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₄BNO₂S
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02094029
Número CAS: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III