Print…
4-Butylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₂
Ponto de Fusão: 91…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093926
Número CAS: 145240-28-4