Print…
Trithiocyanuric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11248-100G OR11248-500G
APOSOR11248-100GEA 58 EUR
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid 98%
Trithiocyanuric acid
Fórmula: C₃H₃N₃S₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006052
Número CAS: 638-16-4