Print…
Phenethyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
OR11236-25G OR11236-5G OR11236-100G
APOSOR11236-25GEA 72.5 EUR
APOSOR11236-25G APOSOR11236-5G APOSOR11236-100G
Phenethyl isocyanate 98%
Phenethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 210 °C
Densidade: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037044
Número CAS: 1943-82-4
EINECS: 413-080-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III