Print…
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂S₂
Ponto de ebulição: 200 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041358
Número CAS: 5335-87-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III