Print…
2-Acetyl-1-naphthol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthone, 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-Hydroxy-2-acetonaphthone
OR1123-100G OR1123-25G
APOSOR1123-100GEA 311 EUR
APOSOR1123-100G APOSOR1123-25G
2-Acetyl-1-naphthol
2-Acetyl-1-naphthol
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003963
Número CAS: 711-79-5