Print…
4-Nitrofenil cloroformato
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 72.5 EUR
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
4-Nitrofenil cloroformato
4-Nitrofenil cloroformato
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Peso Molecular: 201.57 g/mol
Ponto de ebulição: 159…162 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007321
Número CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8 II