Print…
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 125 EUR
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007435
Número CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II