Print…
Isocianato de 1-Naftil
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 78.3 EUR
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
Isocianato de 1-Naftil
Isocianato de 1-Naftil
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₁₁H₇NO
Peso Molecular: 169.18 g/mol
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1.177 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00003881
Número CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06497