Print…
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11219-25G OR11219-500G
APOSOR11219-25GEA 0 EUR
APOSOR11219-25G APOSOR11219-500G
2-Naphthalenesulphonyl chloride
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 200…202 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004087
Número CAS: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
UN: 3261
ADR: 8,II