Print…
4-Methyl-3-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitrotoluene, Methyl 3-nitro-p-tolyl ether
OR11214-25G OR11214-5G
APOSOR11214-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11214-25G APOSOR11214-5G
4-Methyl-3-nitroanisole
4-Methyl-3-nitroanisole
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167.16 g/mol
Ponto de ebulição: 266…267 °C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1.207 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007173
Número CAS: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0