Print…
3-Metil-2-nitroanisol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 31.9 EUR
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Metil-2-nitroanisol 97%
3-Metil-2-nitroanisol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167.16 g/mol
Ponto de ebulição: 170 °C/35mmHg
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007179
Número CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8