Print…
6-Nitro-o-toluidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 43.5 EUR
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidina
6-Nitro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007744
Número CAS: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III