Print…
4-Iodocumene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
OR11205-25G OR11205-5G
APOSOR11205-25GEA 0 EUR
APOSOR11205-25G APOSOR11205-5G
4-Iodocumene 95%
4-Iodocumene
Fórmula: C₉H₁₁I
Ponto de ebulição: 236…238 °C
Densidade: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013711
Número CAS: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1