Print…
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 0 EUR
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₃
Ponto de Fusão: 239…241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180547
Número CAS: 56187-37-2