Print…
5-Methoxybenzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR11201-10G OR11201-1G OR11201-5G
APOSOR11201-10GEA 88.6 EUR
APOSOR11201-10G APOSOR11201-1G APOSOR11201-5G
5-Methoxybenzimidazole
5-Methoxybenzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.17 g/mol
Ponto de Fusão: 121…126 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272526
Número CAS: 4887-80-3