Print…
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR1120-100G OR1120-25G OR1120-500G
APOSOR1120-100GEA 58 EUR
APOSOR1120-100G APOSOR1120-25G APOSOR1120-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 154…156 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008728
Número CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0