Print…
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 21.9 EUR
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671541
Número CAS: 603-80-5