Print…
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111605-10G OR111605-1G OR111605-5G
APOSOR111605-10GEA 522 EUR
APOSOR111605-10G APOSOR111605-1G APOSOR111605-5G
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Fórmula: C₄H₇I
Ponto de ebulição: 53…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410734
Número CAS: 33574-02-6