Print…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
OR11157-25G OR11157-5G
APOSOR11157-25GEA 58 EUR
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fórmula: C₆H₄O₄
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001598
Número CAS: 615-94-1