Print…
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
OR111545-1G OR111545-5G OR111545-10G
APOSOR111545-1GEA 43.5 EUR
APOSOR111545-1G APOSOR111545-5G APOSOR111545-10G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₅H₃ClN₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01219639
Número CAS: 33050-32-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III