Print…
4-Methyl-5-nitroimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111542-1G OR111542-25G OR111542-5G
APOSOR111542-1GEA 0 EUR
APOSOR111542-1G APOSOR111542-25G APOSOR111542-5G
4-Methyl-5-nitroimidazole
4-Methyl-5-nitroimidazole
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01721395
Número CAS: 14003-66-8