Print…
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 50.9 EUR
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 187.03 g/mol
Ponto de Fusão: 205…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211325
Número CAS: 6478-73-5