Print…
Etinilciclopropano 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11148-100G OR11148-25G OR11148-5G
APOSOR11148-100GEA 188 EUR
APOSOR11148-100G APOSOR11148-25G APOSOR11148-5G
Etinilciclopropano 98%
Etinilciclopropano
Fórmula: C₅H₆
Ponto de ebulição: 51 °C
Densidade: 0,781 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02181090
Número CAS: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN: 1993
ADR: 3,II