Print…
6-Chloroquinoxaline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Fórmula: C₈H₅ClN₂
Peso Molecular: 164.5917 g/mol
Ponto de ebulição: 117…119 °C
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047594
Número CAS: 5448-43-1