Print…
3,3-Dimethyl-1-butyne
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 0 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butyne
3,3-Dimethyl-1-butyne
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 37…38 °C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008852
Número CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II