Print…
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111400-5G OR111400-1G
APOSOR111400-5GEA 49.3 EUR
APOSOR111400-5G APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01871297
Número CAS: 117391-48-7