Print…
4-Methylindole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Methylindole 96%
4-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005668
Número CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5