Print…
Bromomethyl methyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 161 EUR
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Fórmula: C₂H₅BrO
Peso Molecular: 124.97 g/mol
Ponto de ebulição: 27 °C
Ponto de Fusão: 87 °C
Densidade: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000171
Número CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III