Print…
4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111333-10G OR111333-1G OR111333-5G
APOSOR111333-10GEA 0 EUR
APOSOR111333-10G APOSOR111333-1G APOSOR111333-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04968788
Número CAS: 65361-26-4