Print…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆ClN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704709
Número CAS: 14714-22-8