1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111300-5G
OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA
198
EUR
APOSOR111300-5G
APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Fórmula:
C₁₉H₂₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00428365 Número CAS: 59662-38-3 |