Print…
Benzamidine hydrochloride hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11123-100G OR11123-25G OR11123-5G
APOSOR11123-100GEA 0 EUR
APOSOR11123-100G APOSOR11123-25G APOSOR11123-5G
Benzamidine hydrochloride hydrate
Benzamidine hydrochloride hydrate
Fórmula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066285
Número CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4