Print…
9-Anthrealdehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde
OR11122-100G OR11122-25G OR11122-500G
APOSOR11122-100GEA 63.8 EUR
APOSOR11122-100G APOSOR11122-25G APOSOR11122-500G
9-Anthrealdehyde
9-Anthrealdehyde
Fórmula: C₁₅H₁₀O
Ponto de Fusão: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001254
Número CAS: 642-31-9