Print…
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111202-5G OR111202-1G
APOSOR111202-5GEA 227 EUR
APOSOR111202-5G APOSOR111202-1G
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Fórmula: C₉H₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366537
Número CAS: 41014-44-2