Print…
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 EUR
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 79606-48-7