Print…
Ácido 3-Cloroantranilico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 125 EUR
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
Ácido 3-Cloroantranilico 98%
Ácido 3-Cloroantranilico
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 189…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134229
Número CAS: 6388-47-2