Print…
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111128-10G OR111128-1G OR111128-5G
APOSOR111128-10GEA 68.3 EUR
APOSOR111128-10G APOSOR111128-1G APOSOR111128-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321244
Número CAS: 32387-21-6