Print…
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111124-5G OR111124-1G
APOSOR111124-5GEA 0 EUR
APOSOR111124-5G APOSOR111124-1G
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060890
Número CAS: 5379-19-1