Print…
3-Bromo-o-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
OR11112-100G OR11112-25G
APOSOR11112-100GEA 121 EUR
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G
3-Bromo-o-toluidine 98%
3-Bromo-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 253…255 °C
Densidade: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051579
Número CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5