Print…
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111116-1G OR111116-5G OR111116-10G
APOSOR111116-1GEA 29 EUR
APOSOR111116-1G APOSOR111116-5G APOSOR111116-10G
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371613
Número CAS: 713-09-7